Tisk…
Chromium antimonide ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A18112.18EA 7590 CZK
A18112.18 A18112.09
Chromium antimonide ≥99%
Chromium antimonide
Vzorec: CrSb
MW: 173,75
Hustota: 7,11
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00049884
CAS číslo: 12053-12-2
EINECS: 234-998-6
UN: 1549
ADR: 6.1,III