Chromium disilicide ≥99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
12151.18EA
2250
CZK
12151.18
12151.30
Chromium disilicide ≥99% (metals basis)
Chromium disilicide
Vzorec:
CrSi₂ MW: 108,17 g/mol Bod tání: 1490 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00168070 CAS číslo: 12018-09-6 EINECS: 234-633-0 |