Tisk…
Tungsten disilicide ≥99.5% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
11551.18EA 5390 CZK
11551.18 11551.09
Tungsten disilicide ≥99.5% (metals basis)
Tungsten disilicide
Vzorec: Si₂W
MW: 240,02
Bod tání: 2165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00049704
CAS číslo: 12039-88-2
EINECS: 234-909-0