Tisk…
Trimanganese diphosphide ≥99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
14020.09EA 3100 CZK
14020.09 14020.04
Trimanganese diphosphide ≥99% (metals basis)
Trimanganese diphosphide
Vzorec: Mn₃P₂
MW: 226,75 g/mol
Bod tání: 1095 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064736
CAS číslo: 12263-33-1