Tisk…
Manganese antimonide ≥99.5% (metals basis)
Varování
36385.06EA 447 CZK
36385.06
Manganese antimonide ≥99.5% (metals basis)
Manganese antimonide
Vzorec: MnSb
MDL Number: MFCD00016215
CAS číslo: 12032-82-5
EINECS: 234-779-5
UN: 1549
ADR: 6.1,III