Cobalt disilicide ≥99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
13115.22EA
6390
CZK
13115.22
13115.14
Cobalt disilicide ≥99% (metals basis)
Cobalt disilicide
Vzorec:
CoSi₂ Bod tání: 1277 °C Hustota: 5,30 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016021 CAS číslo: 12017-12-8 EINECS: 234-616-8 |