Iron disilicide ≥99.9% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ferrosilicon
14022.06EA
1200
CZK
14022.06
14022.14
Iron disilicide ≥99.9% (metals basis)
Iron disilicide
Vzorec:
FeSi₂ MW: 112,02 g/mol Bod tání: 1220 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016087 CAS číslo: 12022-99-0 EINECS: 234-671-8 |