Tisk…
4,7-Dibromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L07019.14EA 6460 CZK
L07019.14
4,7-Dibromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid ≥97%
4,7-Dibromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid
Vzorec: C₁₁H₆Br₂O₃
MW: 345,98 g/mol
Bod tání: 249…253 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00046367
CAS číslo: 1779-10-8
EINECS: 217-214-7