4,7-Dibromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL638528-5GEA
918
CZK
SIAL638528-5G
4,7-Dibromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid, Sigma-Aldrich®
4,7-Dibromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid
Vzorec:
C₁₁H₆Br₂O₃ MW: 345,98 g/mol |
MDL Number:
MFCD00046367 CAS číslo: 1779-10-8 EINECS: 217-214-7 |