Tisk…
4,7-Dibromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL638528-5GEA 918 CZK
SIAL638528-5G
4,7-Dibromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid, Sigma-Aldrich®
4,7-Dibromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid
Vzorec: C₁₁H₆Br₂O₃
MW: 345,98 g/mol
MDL Number: MFCD00046367
CAS číslo: 1779-10-8
EINECS: 217-214-7