Tisk…
1,8-Bis(bromomethyl)naphthalene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL246921-250MGEA 0 CZK
SIAL246921-250MG
1,8-Bis(bromomethyl)naphthalene, Sigma-Aldrich®
1,8-Bis(bromomethyl)naphthalene
Vzorec: C₁₂H₁₀Br₂
MDL Number: MFCD00010251
CAS číslo: 2025-95-8