Tisk…
2,7-Bis(bromomethyl)naphthalene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL53658-1G-FEA 0 CZK
SIAL53658-1G-F
2,7-Bis(bromomethyl)naphthalene, Sigma-Aldrich®
2,7-Bis(bromomethyl)naphthalene
Vzorec: C₁₂H₁₀Br₂
MDL Number: MFCD08277010
CAS číslo: 38309-89-6