Tisk…
3-Bromopyridine-N-oxide ≥97%
H25940.03EA 1310 CZK
H25940.03
3-Bromopyridine-N-oxide ≥97%
3-Bromopyridine-N-oxide
Vzorec: C₅H₄BrNO
MW: 173,9954 g/mol
Bod tání: 30…40 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD01646056
CAS číslo: 2402-97-3