Tisk…
2-Chloro-3-fluoro-4-nitropyridine-N-oxide 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L20025.03EA 6010 CZK
L20025.03
2-Chloro-3-fluoro-4-nitropyridine-N-oxide 95%
2-Chloro-3-fluoro-4-nitropyridine-N-oxide
Vzorec: C₅H₂ClFN₂O₃
Bod tání: 176…178 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039346
CAS číslo: 101664-56-6
EINECS: 000-000-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III