2-Chloro-4-iodonicotinic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H50049.03EA
1800
CZK
H50049.03
H50049.06
2-Chloro-4-iodonicotinic acid ≥98%
2-Chloro-4-iodonicotinic acid
Vzorec:
C₆H₃ClINO₂ MW: 283,45 g/mol Bod tání: 162…167 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05663520 CAS číslo: 544671-78-5 |