Tisk…
2,6-Dichloropyridine-N-oxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL594059-5GEA 3150 CZK
SIAL594059-5G
2,6-Dichloropyridine-N-oxide, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichloropyridine-N-oxide
Vzorec: C₅H₃Cl₂NO
MW: 163,99 g/mol
MDL Number: MFCD00130246
CAS číslo: 2587-00-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III