Tisk…
3,5-Dichloropyridine-N-oxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL596515-5GEA 0 CZK
SIAL596515-5G
3,5-Dichloropyridine-N-oxide, Sigma-Aldrich®
3,5-Dichloropyridine-N-oxide
Vzorec: C₅H₃Cl₂NO
MDL Number: MFCD00955620
CAS číslo: 15177-57-8