Tisk…
4-Chloropyridine-N-oxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL232408-5GEA 0 CZK
SIAL232408-5G
4-Chloropyridine-N-oxide, Sigma-Aldrich®
4-Chloropyridine-N-oxide
Vzorec: C₅H₄ClNO
MDL Number: MFCD00047425
CAS číslo: 1121-76-2
EINECS: 214-336-2