3-Cyanopyridine-N-oxide ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
A19961.88EA
1410
CZK
A19961.88
A19961.09
3-Cyanopyridine-N-oxide ≥97%
3-Cyanopyridine-N-oxide
Vzorec:
C₆H₄N₂O Bod tání: 175…178 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00129037 CAS číslo: 14906-64-0 EINECS: 238-975-1 |