Tisk…
4-Cyanopyridine-N-oxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL142352-5GEA 2280 CZK
SIAL142352-5G
4-Cyanopyridine-N-oxide, Sigma-Aldrich®
4-Cyanopyridine-N-oxide
Vzorec: C₆H₄N₂O
MW: 120,1088 g/mol
MDL Number: MFCD00006205
CAS číslo: 14906-59-3
EINECS: 238-974-6