Tisk…
4-Methoxypyridine-N-oxide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L17830.06EA 5840 CZK
L17830.06 L17830.03
4-Methoxypyridine-N-oxide ≥98%
4-Methoxypyridine-N-oxide
Vzorec: C₆H₇NO₂
Bod tání: 99…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006207
CAS číslo: 1122-96-9
EINECS: 214-367-1