Tisk…
4-Methoxypyridine-N-oxide hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL349461-10GEA 0 CZK
SIAL349461-10G
4-Methoxypyridine-N-oxide hydrate, Sigma-Aldrich®
4-Methoxypyridine-N-oxide hydrate
Vzorec: C₆H₇NO₂·H₂O
MW: 125,13 (anhy)
MDL Number: MFCD00149410
CAS číslo: 207511-18-0
EINECS: 214-367-1