2-Mercaptopyridine-N-oxide ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
A14152.06EA
2050
CZK
A14152.06
A14152.14
A14152.22
2-Mercaptopyridine-N-oxide ≥99%
2-Mercaptopyridine-N-oxide
Vzorec:
C₅H₅NOS MW: 127,17 Bod tání: 69…72 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006196 CAS číslo: 1121-31-9 EINECS: 214-329-4 |