Tisk…
2-Mercaptopyridine-N-oxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL188549-5GEA 0 CZK
SIAL188549-5G SIAL188549-25G
2-Mercaptopyridine-N-oxide, Sigma-Aldrich®
2-Mercaptopyridine-N-oxide
Vzorec: C₅H₅NOS
MW: 127,17
MDL Number: MFCD00006196
CAS číslo: 1121-31-9
EINECS: 214-329-4