2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt hydrate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
ACRO255380250EA
0
CZK
ACRO255380250
ACRO255380050
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt hydrate 98%
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt hydrate
Appearance: Off-white to light yellow Powder or granules and/or chunks
Vzorec:
C₅H₄NNaOS MW: 149,14 g/mol (anhy) Bod tání: >260 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00151244 CAS číslo: 3811-73-2 EINECS: 223-296-5 UN: 3077 ADR: 9,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Off-white to light yellow Powder or granules and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤12 % |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % (On dried substance) |