Tisk…
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL329061-5GEA 0 CZK
SIAL329061-5G
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt, Sigma-Aldrich®
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt
Vzorec: C₅H₄NNaOS
MW: 149,15 g/mol
MDL Number: MFCD01941547
CAS číslo: 3811-73-2
EINECS: 223-296-5