2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALH3261-1GEA
3290
CZK
SIALH3261-1G
SIALH3261-100G
SIALH3261-10G
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt, Sigma-Aldrich®
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt
Vzorec:
C₅H₄NNaOS MW: 149,15 g/mol |
MDL Number:
MFCD01941547 CAS číslo: 3811-73-2 EINECS: 223-296-5 |