Tisk…
2-Chloro-6-methylnicotinic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A13857.14EA 6800 CZK
A13857.14 A13857.06 A13857.22
2-Chloro-6-methylnicotinic acid ≥97%
2-Chloro-6-methylnicotinic acid
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58
Bod tání: 157…162 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134165
CAS číslo: 30529-70-5
EINECS: 250-229-7