Tisk…
2-Chloro-6-methylisonicotinic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L10544.06EA 6320 CZK
L10544.06 L10544.03
2-Chloro-6-methylisonicotinic acid ≥98%
2-Chloro-6-methylisonicotinic acid
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Bod tání: ∼ 200 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052830
CAS číslo: 25462-85-5
EINECS: 000-000-0