2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H26805.MEEA
3640
CZK
H26805.ME
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Vzorec:
C₇H₃ClF₃NO₂ MW: 225,56 g/mol Bod tání: 118…120 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01862658 CAS číslo: 280566-45-2 EINECS: None |