Tisk…
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL708208-250MGEA 2330 CZK
SIAL708208-250MG
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Vzorec: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225,56 g/mol
MDL Number: MFCD01862658
CAS číslo: 280566-45-2