Tisk…
6-Methylnicotinamide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL284769-5GEA 4330 CZK
SIAL284769-5G
6-Methylnicotinamide, Sigma-Aldrich®
6-Methylnicotinamide
Vzorec: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
MDL Number: MFCD00006342
CAS číslo: 6960-22-1