Tisk…
4-Nitro-2,3-lutidine-N-oxide ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L19457.03EA 999 CZK
L19457.03
4-Nitro-2,3-lutidine-N-oxide ≥97%
4-Nitro-2,3-lutidine-N-oxide
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
MW: 168,15 g/mol
Bod tání: 92…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00065172
CAS číslo: 37699-43-7