Tisk…
4-Nitro-2,3-lutidine-N-oxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL559849-25GEA 0 CZK
SIAL559849-25G
4-Nitro-2,3-lutidine-N-oxide, Sigma-Aldrich®
4-Nitro-2,3-lutidine-N-oxide
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
MW: 168,15 g/mol
MDL Number: MFCD00065172
CAS číslo: 37699-43-7