Tisk…
3,5-Lutidine-N-oxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL555657-25GEA 0 CZK
SIAL555657-25G
3,5-Lutidine-N-oxide, Sigma-Aldrich®
3,5-Lutidine-N-oxide
Vzorec: C₇H₉NO
MDL Number: MFCD00126839
CAS číslo: 3718-65-8