Tisk…
4-Bromo-2,5-dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride ≥97%
A12533.03EA 1090 CZK
A12533.03 A12533.06
4-Bromo-2,5-dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride ≥97%
4-Bromo-2,5-dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride
Vzorec: C₄BrCl₃O₂S₂
Bod tání: 67…71 °C
MDL Number: MFCD00051664
CAS číslo: 166964-36-9
UN: 3261
ADR: 8,II