5-Bromo-2-thiophenecarbonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL574430-1GEA
7680
CZK
SIAL574430-1G
5-Bromo-2-thiophenecarbonitrile, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-2-thiophenecarbonitrile
Vzorec:
C₅H₂BrNS MW: 188,0500 g/mol |
MDL Number:
MFCD04974080 CAS číslo: 2160-62-5 |