Tisk…
5-Bromo-2-thiophenecarbonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL574430-1GEA 7680 CZK
SIAL574430-1G
5-Bromo-2-thiophenecarbonitrile, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-2-thiophenecarbonitrile
Vzorec: C₅H₂BrNS
MW: 188,0500 g/mol
MDL Number: MFCD04974080
CAS číslo: 2160-62-5