Tisk…
3-Bromo-2-thiophenecarbonitrile ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L09328.MDEA 2080 CZK
L09328.MD L09328.03
3-Bromo-2-thiophenecarbonitrile ≥97%
3-Bromo-2-thiophenecarbonitrile
Vzorec: C₅H₂BrNS
MW: 188,05
Bod tání: 46…51 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068173
CAS číslo: 18791-98-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III