Tisk…
2-Chloro-3-nitro-5-thiophenesulphonyl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A11779.06EA 4260 CZK
A11779.06 A11779.03
2-Chloro-3-nitro-5-thiophenesulphonyl chloride ≥98%
2-Chloro-3-nitro-5-thiophenesulphonyl chloride
Vzorec: C₄HCl₂NO₄S₂
MW: 262,09
Bod tání: 52…54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067978
CAS číslo: 58457-24-2
UN: 3261
ADR: 8,III