Tisk…
5-Nitro-2-thiophenecarbonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L11058.03EA 2280 CZK
L11058.03 L11058.06
5-Nitro-2-thiophenecarbonitrile ≥98%
5-Nitro-2-thiophenecarbonitrile
Vzorec: C₅H₂N₂O₂S
Bod tání: 43…45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052401
CAS číslo: 16689-02-4
EINECS: 000-000-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III