Tisk…
3-Aminothiophene-2-carboxamide ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
L12371.MDEA 2080 CZK
L12371.MD L12371.03
3-Aminothiophene-2-carboxamide ≥97%
3-Aminothiophene-2-carboxamide
Vzorec: C₅H₆N₂OS
MW: 142,18
Bod tání: 120…122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052593
CAS číslo: 147123-47-5
EINECS: 000-000-0