2-(Phenylthio)thiophene ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
A13708.03EA
1610
CZK
A13708.03
A13708.06
2-(Phenylthio)thiophene ≥97%
2-(Phenylthio)thiophene
Vzorec:
C₁₀H₈S₂ Bod varu: 109…110 °C (0,4 mmHg) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052141 CAS číslo: 16718-12-0 |