Thiophene-2-ethylamine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
ACRO354270050EA
3980
CZK
ACRO354270050
ACRO354270010
Thiophene-2-ethylamine 98%
Thiophene-2-ethylamine
Vzorec:
C₆H₉NS MW: 127,21 g/mol Bod varu: 103…105 °C (15 mmHg) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00051495 CAS číslo: 30433-91-1 EINECS: 250-196-9 UN: 2735 ADR: 8,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless to yellow to orange Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |