Tisk…
Thiophene-2-ethylamine
MOLE41164148-1GEA 0 CZK
MOLE41164148-1G
Thiophene-2-ethylamine
Thiophene-2-ethylamine
Vzorec: C₆H₉NS
MW: 127,21 g/mol
MDL Number: MFCD00051495
CAS číslo: 30433-91-1
EINECS: 250-196-9