Thiophene-2-ethylamine
MOLE41164148-1GEA
0
CZK
MOLE41164148-1G
Thiophene-2-ethylamine
Thiophene-2-ethylamine
Vzorec:
C₆H₉NS MW: 127,21 g/mol |
MDL Number:
MFCD00051495 CAS číslo: 30433-91-1 EINECS: 250-196-9 |