Thiophene-2-ethylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL423270-5GEA
3990
CZK
SIAL423270-5G
SIAL423270-1G
Thiophene-2-ethylamine, Sigma-Aldrich®
Thiophene-2-ethylamine
Vzorec:
C₆H₉NS MW: 127,21 g/mol |
MDL Number:
MFCD00051495 CAS číslo: 30433-91-1 EINECS: 250-196-9 |