Tisk…
Thiophene-2-methylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL220884-5GEA 2330 CZK
SIAL220884-5G
Thiophene-2-methylamine, Sigma-Aldrich®
Thiophene-2-methylamine
Vzorec: C₅H₇NS
MW: 113,19 g/mol
MDL Number: MFCD00005460
CAS číslo: 27757-85-3
EINECS: 248-639-6