Tisk…
Thiophene-3-carboxaldoxime ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
L13114.03EA 1090 CZK
L13114.03 L13114.06
Thiophene-3-carboxaldoxime ≥98%
Thiophene-3-carboxaldoxime
Vzorec: C₅H₅NOS
MW: 127,17 g/mol
Bod tání: 121…122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151853
CAS číslo: 42466-50-2