Tisk…
N-Fmoc-glycine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
B21050.06EA 1590 CZK
B21050.06 B21050.03
N-Fmoc-glycine ≥98%
N-Fmoc-glycine
Vzorec: C₁₇H₁₅NO₄
MW: 297,3 g/mol
Bod tání: 172…175 °C
MDL Number: MFCD00037140
CAS číslo: 29022-11-5
EINECS: 249-373-3