Tisk…
N-Fmoc-glycine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL47627-50G-FEA 2820 CZK
SIAL47627-50G-F SIAL47627-5G-F
N-Fmoc-glycine, Sigma-Aldrich®
N-Fmoc-glycine
Vzorec: C₁₇H₁₅NO₄
MW: 297,3 g/mol
MDL Number: MFCD00037140
CAS číslo: 29022-11-5
EINECS: 249-373-3