Tisk…
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A14952.06EA 2470 CZK
A14952.06 A14952.03 A14952.14
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline ≥98%
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Vzorec: C₁₀H₁₀ClN₃O₂
MW: 239,66
Bod tání: ∼ 280 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051734
CAS číslo: 23680-84-4
EINECS: 245-821-7