Tisk…
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
MOLEM31299379EA 0 CZK
MOLEM31299379
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Vzorec: C₁₀H₁₀ClN₃O₂
MW: 239,66 g/mol
MDL Number: MFCD00051734
CAS číslo: 23680-84-4
EINECS: 245-821-7